Vanadium-Standardlösung, 1.000 mg/l V in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Lieferant: REAGECON
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AAV-H
REGEAAV-HEA 64.4 EUR InStock
REGEAAV-H
Vanadium-Standardlösung, 1.000 mg/l V in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Vanadium-Standards
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge