EDTA-Standard-Lösung 0,05 M
Lieferant: REAGECON
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
CP70051
REGECP70051EA 68.6 EUR InStock
REGECP70051
EDTA-Standard-Lösung 0,05 M
Standards Umweltanalyse-Standards
Reagecons EDTA 0,05 M ist ein vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles Produkt, das für Titrationen entwickelt und getestet wurde. Dies ist eine analytische volumetrische Lösung, auch Titrant, Standardtitrant oder Standardlösung genannt. Es ist ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Abgabegerät in eine Probe (Analyt) abgegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als abgeschlossen beurteilt wird. Das Produkt kann für manuelle Titrationen oder häufiger für automatische Titrationen, auch potentiometrische Titration genannt, verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen, wie in mehreren ChP-Monographien beschrieben.
Zertifizierungen: Gemäß Chinesischem Arzneibuch (ChP).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge