Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumcarbonat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung

Lieferant: REAGECON

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


SC20051
REGESC20051EA 283 EUR InStock
REGESC20051
Natriumcarbonat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Natriumcarbonat


Formel: Na₂CO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=0a29c32fc35c3063a6cddfd3f5c9a58f119301fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge