Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
T20011
REGET20011EA 38.2 EUR InStock
REGET20011
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge