Refractix™ Universal Digital Refractometer
Lieferant: REICHERT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13910000
REIC13910000EA 2610 EUR InStock
REIC13910000
Refractix™ Universal Digital Refractometer
Refraktometer Handrefraktometer
Refractometer provides laboratory performance in a compact portable platform.
  • Sapphire prism
  • 250 measurement scale capacity with 50 scales pre-loaded
  • 2,8" color touch screen and physical buttons
  • High resolution 1500 CCD linear image sensor with benchtop accuracy
  • Measurement log stores last 5000 measurements
  • Bluetooth and USB-C connectivity to RefractixSync PC software
  • Rechargeable battery with AC power option
  • Designed, engineered, and manufactured in the USA
The Refractix™ refractometer is innovative, thoughtfully designed, portable, and defiesMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..