Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kapillarsäulen, Rtx®-5

Lieferant: Restek

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

40201-6850 10220-6850 10223-303 10223-6850 10224-042 10224-125042 10224-128042 10224-1286850 10224-304 10224-6850 10226-303 10226-304 10238-271 10238-303 10238-6850 10239-303 10239-304 10239-305 10239-324 10239-325 10239-365 10239-6850 10251-305 10251-6850 10252-305 10252-6850 10253-303 10253-6850 10254-031 10254-280 10254-303 10254-304 10254-305 10254-307 10254-328 10254-329 10254-6850 10255-042 10255-305 10256-6850 10257-362 10257-6850 10267-6850 10270-304 10270-305 10272-304 10277-305 10279-1266850 10279-305 10279-6850 10282-305 10283-305 10283-6850 10284-042 10284-304 10284-6850 10285-1266850 10285-305 10285-6850 10287-304 10290-6850
REST40201-6850EA 421 EUR InStock
REST40201-6850 REST10220-6850 REST10223-303 REST10223-6850 REST10224-042 REST10224-125042 REST10224-128042 REST10224-1286850 REST10224-304 REST10224-6850 REST10226-303 REST10226-304 REST10238-271 REST10238-303 REST10238-6850 REST10239-303 REST10239-304 REST10239-305 REST10239-324 REST10239-325 REST10239-365 REST10239-6850 REST10251-305 REST10251-6850 REST10252-305 REST10252-6850 REST10253-303 REST10253-6850 REST10254-031 REST10254-280 REST10254-303 REST10254-304 REST10254-305 REST10254-307 REST10254-328 REST10254-329 REST10254-6850 REST10255-042 REST10255-305 REST10256-6850 REST10257-362 REST10257-6850 REST10267-6850 REST10270-304 REST10270-305 REST10272-304 REST10277-305 REST10279-1266850 REST10279-305 REST10279-6850 REST10282-305 REST10283-305 REST10283-6850 REST10284-042 REST10284-304 REST10284-6850 REST10285-1266850 REST10285-305 REST10285-6850 REST10287-304 REST10290-6850
Kapillarsäulen, Rtx®-5
Chromatographiesäulen
Allzwecksäulen für Arzneimittel, Lösungsmittelverunreinigungen, Pestizide, Kohlenwasserstoffe, PCB-Kongenere (z. B. Aroclor-Mischungen), ätherische Öle und halbflüchtige Stoffe.

Phase mit niedriger Polarität; Crossbond® 5 % Diphenyl/95 % Dimethylpolysiloxan

Temperaturbereich: −60 bis 350 °C

Passender Ersatz für: HP-5, DB-5, CP-Sil 8 CB, ZB-5 HINWEIS: DB-5MS ist ein Polymer auf Silarylenbasis, ähnlich Rxi-5Sil MS. Entspricht der USP G27- und G6-Phase.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge