Kapillarsäulen, Rtx®-biodiesel TG (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10293
REST10293EA 598 EUR InStock
REST10293
Kapillarsäulen, Rtx®-biodiesel TG (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Rtx-Biodiesel TG-Säulen (Quarzglas) mit Retentionsspalten verfügen über Alumaseal®-Anschlüsse, um Lecks zu verhindern und die Säulenlebensdauer zu verlängern.
  • Geringes Säulenbluten bei hohen Temperaturen
  • Für die Analyse von Glycerin und Glyceriden
  • Temperaturgrenze: 330 bis 380 °C
Zertifizierungen: ASTM D6584 und EN 14105.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge