Kapillarsäulen, Rtx-Dioxin (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10755
REST10755EA 0 EUR InStock
REST10755
Kapillarsäulen, Rtx-Dioxin (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Diese Rtx®-Dioxin-Säule weist eine höhere thermische Stabilität auf als 5% Diphenylphasen oder Bestätigungssäulen mit hohem Cyanogehalt.
  • Proprietäre Crossbond®-Phase
  • Verbesserte Trennung von Dioxin- oder Furan-Kongeneren
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge