Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kapillarsäulen, Rtx®-5 Amin (Quarzglas)

Lieferant: Restek

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

12320 12323 12335 12338 12350 12351 12352 12353 RT-12354 12355 12366 12369 12382 12385 12338-600 12354-600
REST12320EA 578 EUR InStock
REST12320 REST12323 REST12335 REST12338 REST12350 REST12351 REST12352 REST12353 RESTRT-12354 REST12355 REST12366 REST12369 REST12382 REST12385 REST12338-600 REST12354-600
Kapillarsäulen, Rtx®-5 Amin (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Rtx®-5-Aminsäulen sind anwendungsspezifisch für Amine und andere basische Verbindungen, einschließlich Alkylamine, Diamine, Triamine, Ethanolamine und stickstoffhaltige Heterozyklen.

Phase mit niedriger Polarität; Crossbond® 5 % Diphenyl/95 % Dimethylpolysiloxan

Sie eignen sich ideal für die Analyse einer Vielzahl basischer Verbindungen und ermöglichen auch die Analyse neutraler Verbindungen, adsorbierender Verbindungen mit Sauerstoffgruppen, die zur Wasserstoffbrückenbindung neigen, oder sogar schwach saurer Verbindungen wie Phenole. Jede Säule wird getestet, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für die Analyse von Amingehalten im ppm-Bereich ohne Vorfüllen übertrifft und um ein geringes Ausbluten bei maximaler Betriebstemperatur sicherzustellen.

Temperaturbereich: Stabil bis 315 °C

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge