Kapillarsäulen, Rxi®-XLB (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13723 13705 13753 43702
REST13723EA 857 EUR InStock
REST13723 REST13705 REST13753 REST43702
Kapillarsäulen, Rxi®-XLB (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Rxi®-XLB-Säulen (Quarzglas) sind ideal für viele GC-MS-Anwendungen, einschließlich Pestiziden, PCB-Kongeneren (z. B. Aroclor-Mischungen) und PAKs.
  • Extrem geringes Bluten
  • Einzigartige Selektivität
  • Temperaturbereich: 30 bis 360 °C
Ideal für die Analyse aktiver Verbindungen mit hohem Molekulargewicht. In Verbindung mit Inertheit und hoher thermischer Stabilität eignen sich Rxi-XLB-Säulen ideal für die Analyse halbflüchtiger Verbindungen in Trinkwasser.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge