FID/injector cleaning kit
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
20120
REST20120EA 85 EUR InStock
REST20120
FID/injector cleaning kit
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
This FID/injector cleaning kit can be used wih any injection ports.
Lieferumfang: Kit includes nylon tube brushes of sizes (¹/₈", ³/₁₆" and ¹/₄"), pipe cleaner, stainless steel tube brushes of sizes (³/₈", ³/₁₆" and ¹/₄") and surface brush, stainless steel jet reamers and emery cloth.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..