Anschlüsse, Siltek®/Sulfinert® und Silcosteel®-CR behandelt, Parker®
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
21541 21542 21553 21554 21556 21558 22865 22866 22867 22868 22870 22871 22872 22873 22875 22876 22878 22879 22880 22881 22882 22883 22884 22885 22886 22887 22889 22890 22891 22892 22893 22894
REST21541EA 0 EUR InStock
REST21541 REST21542 REST21553 REST21554 REST21556 REST21558 REST22865 REST22866 REST22867 REST22868 REST22870 REST22871 REST22872 REST22873 REST22875 REST22876 REST22878 REST22879 REST22880 REST22881 REST22882 REST22883 REST22884 REST22885 REST22886 REST22887 REST22889 REST22890 REST22891 REST22892 REST22893 REST22894
Anschlüsse, Siltek®/Sulfinert® und Silcosteel®-CR behandelt, Parker®
Fittings und Verbinder
Parker® (A-Lok)-Anschlüsse sind ideal für die Installation neuer Geräte, die Änderung vorhandener Instrumente oder den Austausch verschlissener Verbindungen. Anschlüsse sind in Siltek®/Sulfinert®- oder Silcosteel®-CR-Behandlung erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge