Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pulse dampener, UHP

Lieferant: Restek

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

26549
REST26549EA 0 EUR InStock
REST26549
Pulse dampener, UHP
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
The UHP pulse dampener made up of stainless steel fluid path.

  • Provides minimal flow pulsation at system pressures up to 18000 psi
  • Low dead volume reduces overall system volume

Dimensions (Ø×H): 63,5×51 mm

Wetted materials: 316 SS; PTFE; Teflon

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge