Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DHA isoparaffins standard

Lieferant: RESTEK

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


30726
REST30726EA 837 EUR InStock
REST30726
DHA isoparaffins standard
Standards Mineralölindustrie-Standards
This standard is produced for refineries performing Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) of crude oil feedstocks and fuels.

It contain 33 components: 3,3-Diethylpentane (1,914%), 2,3-Dimethylbutane (2,352%), 2,3-Dimethylheptane (1,16%), 2,5-Dimethylheptane (3,86%), 3,3-Dimethylheptane (1,765%), 3,4-Dimethylheptane (0,839%), 3,5-Dimethylheptane (2,344%), 2,2-Dimethylhexane (0,786%), 2,4-Dimethylhexane (1,454%), 2,5-Dimethylhexane (5,854%), 2,2-Dimethyloctane (2,095%), 3,3-Dimethyloctane (0,804%), 2,2-Dimethylpentane (2,438%), 2,3-Dimethylpentane (4,668%), 2,4-Dimethylpentane (5,931%), 3,3-Dimethylpentane (2,305%), 3-Ethylhexane (0,307%).

It helps with calibrating complex hydrocarbon analyses and provides the greatest number of gravimetrically determined values for quantitative calibration.

Zertifizierungen: ASTM Methods D6729, D6730, and D6733 (Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels)


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge