[EN]8270 CALIBRATION MIX #5 REVISED 1 * 1 mL
Lieferant: RESTEK
8270 calibration mix #5, revised, 2000 μg/ml each in methylene chloride, 1 ml/ampoule
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
[EN]8270 CALIBRATION MIX #5 REVISED 1 * 1 mL REST31995 1 * 1 mL
Hersteller-Artikelnummer:: 31995
Lokale Artikelnummer:: REST31995
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder