series 8141A FPD Surrogate triphenylphosphate 1000ug/ml,Acetone,1ml/ampul 1 * 1 Ampull
Lieferant: RESTEK
series 8141A FPD Surrogate triphenylphosphate 1000ug/ml,Acetone,1ml/ampul 1 * 1 Ampull
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
series 8141A FPD Surrogate triphenylphosphate 1000ug/ml,Acetone,1ml/ampul 1 * 1 Ampull REST32281-3 1 * 1 Ampull
Hersteller-Artikelnummer:: 32281-3
Lokale Artikelnummer:: REST32281-3
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder