Kapillarsäulen, MXT®-500
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
70104
REST70104EA 0 EUR InStock
REST70104
Kapillarsäulen, MXT®-500
Chromatographiesäulen
Diese mit Siltek behandelten Edelstahlrohre sind die langlebigsten Hochtemperatur-GC-Säulen. Für die simulierte Hochtemperaturdestillation ist eine Säule erforderlich, die Temperaturen bis 430 °C standhält.
  • Unpolare Phase
  • 4,5-Zoll- Standard-Spulendurchmesser
Anwendungsspezifische Säulen aus unzerbrechlichem, mit Siltek behandeltem Edelstahlrohr erfüllen alle Auflösungskriterien für die simulierte Hochtemperaturdestillation.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge