Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

HPLC-Säulen, Raptor™ Biphenyl (USP L11)

Lieferant: Restek

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

9309A0250 9309A0252 9309A0253 9309A12 9309A15 9309A1E 9309A32 9309A35 9309A3E 9309A52 9309A55 9309A5E 9309A62 9309A65 9309A6E 9309575 9309565
REST9309A0250EA 473 EUR InStock
REST9309A0250 REST9309A0252 REST9309A0253 REST9309A12 REST9309A15 REST9309A1E REST9309A32 REST9309A35 REST9309A3E REST9309A52 REST9309A55 REST9309A5E REST9309A62 REST9309A65 REST9309A6E REST9309575 REST9309565
HPLC-Säulen, Raptor™ Biphenyl (USP L11)
Chromatographiesäulen
Die Raptor™ Biphenyl-Säule ist äußerst nützlich für schnelle Trennungen in bioanalytischen Testanwendungen wie Arzneimittel- und Metabolitenanalysen, insbesondere bei solchen, die ein Massenspektrometer (MS) erfordern.

  • Diese Säulen bieten eine erhöhte Retention für zweipolige, ungesättigte oder konjugierte gelöste Stoffe
  • Bei Verwendung mit methanolischer mobiler Phase weisen sie eine höhere Selektivität auf
  • Eine zunehmende Retention früh eluierender Verbindungen kann die Unterdrückung der Ionisation begrenzen
  • Ideal zur Erhöhung der Empfindlichkeit und Selektivität bei LC-MS-Analysen

Daher ist die robuste Raptor™ Biphenyl-Säule äußerst nützlich für schnelle Trennungen in bioanalytischen Testanwendungen wie Arzneimittel- und Metabolitenanalysen, insbesondere solchen, die ein Massenspektrometer (MS) erfordern. Eine zunehmende Retention früh eluierender Verbindungen kann die Unterdrückung der Ionisation begrenzen, und die erhöhte Selektivität trägt dazu bei, dass keine komplexen mobilen Phasen erforderlich sind, die für die MS-Detektion nicht gut geeignet sind.

Kategorie Stationäre Phase: Phenyl (L11)
Ligand-Typ: Biphenyl
Partikel: 2,7 oder 5 µm oberflächlich poröse Silica (SPP oder „Kern-Schale“)
Porengröße: 90 Å
Oberfläche: 150 m²/g (2,7 µm) oder 100 m²/g (5 µm)
pH-Bereich: 1,5 bis 8,0
Maximale Temperatur: 80 °C
Maximaler Druck: 600 bar/8,700 psi (2,7 µm) oder 400 bar/5,800 psi (5 µm)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge