Weithalsgläser, niedrige Form mit Twist-Off-Gewinde
Lieferant: RIXIUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1-0800-0050-43 1-0800038066KT 1-0800-0720-66 1-0800-0212-66 1-0800-0720-82 1-0801-0490-82 1-0800-0160-48 1-0800-0370-66 1-0800-1062-82 S080001004875
216-3620EA 2 EUR InStock
216-3620 216-3622 216-3623 216-3621 RIXI1-0800-0720-82 RIXI1-0801-0490-82 RIXI1-0800-0160-48 RIXI1-0800-0370-66 RIXI1-0800-1062-82 RIXIS080001004875
Weithalsgläser, niedrige Form mit Twist-Off-Gewinde
Dosen Dosen, Universal
Glas, ohne Deckel.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Für Verwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Passende Metalldeckel optional unter 216-3630 bis 216-3633 erhältlich
Sehr gut geeignet zur Probenahme, Lagerung und Transport von Pulvern, pastösen Medien und Flüssigkeiten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge