Flaschen, Enghals, zylindrisch, rund, HDPE
Lieferant: RIXIUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3010010002855W 3010001001810 3-0400-0250-28 3-010010002515 30100025018180
RIXI3010010002855WEA 2660 EUR InStock
RIXI3010010002855W RIXI3010001001810 RIXI3-0400-0250-28 RIXI3-010010002515 RIXI30100025018180
Flaschen, Enghals, zylindrisch, rund, HDPE
Flaschen Kunststoffflaschen
Hergestellt aus HDPE.
  • Mit ohne Verschluss
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Zylindrische runde Flaschen.
Bestellinformation: Verschlüsse müssen separat bestellen werden.
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge