Jerricans, Narrow Neck, HDPE, UN-X Approved
Lieferant: RIXIUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6-0300-200-61
RIXI6-0300-200-61EA 2470 EUR InStock
RIXI6-0300-200-61
Jerricans, Narrow Neck, HDPE, UN-X Approved
Flaschen Kanister
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −40 to +110 °C
  • UN canister with X-approval
Universal canister for industry, trade and laboratories. Ideal for packaging, storage and transportation.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..