Ersatz-Schraubverschlüsse
Lieferant: RIXIUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8-1001-25_U 8-1000-45 8-1000-68
215-1922EA 43.7 EUR InStock
215-1922 RIXI8-1000-45 RIXI8-1000-68
Ersatz-Schraubverschlüsse
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PP, schwarz
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
  • Passend zu den Flaschen 215-1821 bis 215-1836 und Kulturflaschen 215-1861 bis 215-1866
  • LUP-Einlage für bessere Dichtigkeit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge