VitraPOR® Filterscheiben, Biplane, Serie 16, Porosität fein
Lieferant: ROBU GLASFILTER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
6130F 6140F 6150F 6160F 6170F 6180F 6190F 6200F 1610F 1611F 1612F 1620F 1625F 1630F 1640F 1650F 1660F 1670F 1680F 1690F
ROBU6130FEA 195 EUR InStock
ROBU6130F ROBU6140F ROBU6150F ROBU6160F ROBU6170F ROBU6180F ROBU6190F ROBU6200F ROBU1610F ROBU1611F ROBU1612F ROBU1620F ROBU1625F ROBU1630F ROBU1640F ROBU1650F ROBU1660F ROBU1670F ROBU1680F ROBU1690F
VitraPOR® Filterscheiben, Biplane, Serie 16, Porosität fein
Filter Filterscheiben
Die einzigartige poröse Struktur der VitraPOR®-Sinterglasfilter macht sie flexibel und vielseitig einsetzbar für viele Anwendungen.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Porosität: 4 to 5,5 µm
Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3. Die Oberflächen der Filterscheiben der Serie 16 sind präzise geschliffen, um enge Toleranzen und plane Oberflächen zu gewährleisten, wie es für spezielle Einbausituationen erforderlich sein kann.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge