Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-ANGPT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Rockland Immunochemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

100-401-402S
ROCK100-401-402SEA 226 EUR InStock
ROCK100-401-402S
Anti-ANGPT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Angiopoietin 2 Antibody is suitable for western blotting and other antibody based assays. A 1:500 dilution is recommended for western blotting.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:200-1:500;

Type: Primary
Antigen: ANGPT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge