Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-H5N1 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14C5]

Lieferant: Rockland Immunochemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

200-301-979
ROCK200-301-979EA 841 EUR InStock
ROCK200-301-979
Anti-H5N1 Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 14C5]
Antikörper
Hemagglutinin of A/Vietnam/1203/04 Influenza Virus (VN04-13) monoclonal antibody can be used for hemagglutination inhibition (HI) assays to provide antigenic characterization of the influenza A viruses of the H5 HA subtype.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000;

Type: Primary
Antigen: H5N1
Clonality: Polyclonal
Clone: 14C5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Virus

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge