Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: HI100]

Lieferant: Rockland Immunochemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

200-326-N70
ROCK200-326-N70EA 1010 EUR InStock
ROCK200-326-N70
Anti-CD9 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: HI100]
Antikörper
Anti-CD45RA is useful for Flow Cytometry, immunochemistry, and Western Blot. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 5 µl/test/1x10e5 to 1x10e8 cells;
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: CD9
Clonality: Monoclonal
Clone: HI100
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge