Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-DUX4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: P2B1]

Lieferant: Rockland Immunochemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

209-301-F23
ROCK209-301-F23EA 841 EUR InStock
ROCK209-301-F23
Anti-DUX4 Mouse Monoclonal Antibody (Unconjugated) [clone: P2B1]
Antikörper
Anti-DUX4 Antibody is suitable for use in WB, IF, and IHC. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000;

Type: Primary
Antigen: DUX4
Clonality: Monoclonal
Clone: P2B1
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge