Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody

Lieferant: Rockland Immunochemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

600-401-886
ROCK600-401-886EA 667 EUR InStock
ROCK600-401-886
Anti-ACTB Rabbit Polyclonal Antibody
Antikörper
Anti-beta Actin Antibody has been tested for use in ELISA,.

  • Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:40000; Immunofluorescence: 1:500 - 1:2000; Western Blot: 1:1000 - 1:4000;

Type: Primary
Antigen: ACTB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human, Monkey, Sheep, Bovine, Goat, Guinea Pig, Pig, Hamster

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge