TrueBlot® IP/Western Blot
Lieferant: Rockland Immunochemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13-8817-82 00-8811-25 13-8817-80 88-1488-31 88-1688-31 88-7788-31
ROCK13-8817-82EA 420 EUR InStock
ROCK13-8817-82 ROCK00-8811-25 ROCK13-8817-80 ROCK88-1488-31 ROCK88-1688-31 ROCK88-7788-31
TrueBlot® IP/Western Blot
Blotting-Kits
IP Western blots provide highly specific results, yet often suffer from heavy/light chain blotting, contamination, and ongoing interference.
TrueBlot® reagents enable you to generate clear, best-quality data in your Immunoprecipitation and Western Blot protocols. Available in several options, from IP Beads alone, to complete IP/Western Blot kits from goat, mouse, rabbit or sheep.
TrueBlot® products solve nearly all of these problems through increased sensitivity, less background noise, and enhanced accuracy.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..