Untersuchungshandschuhe, Latex, Gentle Skin® Aloecare™
Lieferant: MEDITRADE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1231XL
ROES1231XLEA 0 EUR InStock
ROES1231XL
Untersuchungshandschuhe, Latex, Gentle Skin® Aloecare™
Handschuhe
Diese Einweg-Latexhandschuhe mit Aloe Vera-Innenbeschichtung sind speziell für Anwender entwickelt, deren Hände einem zusätzlichen Verschleiß ausgesetzt sind, da sie täglich mehrere Stunden medizinische Handschuhe tragen müssen und zudem regelmäßig alkoholhaltige Desinfektionsmittel verwenden.
  • Hypoallergen: Ungepudert, sehr niedriger Protein-/Beschleunigeranteil
  • Sehr leicht anzuziehen
  • Mikroaufgerauhte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit
  • Hoch elastisch und reißfest
  • Beidhändig tragbar
Die spezielle Innenbeschichtung bietet nachweislich folgende Vorteile für den Anwender und besonders beanspruchte Haut: Es kühlt und befeuchtet die Haut und lindert das typische Brennen und Jucken rauer, rissiger Haut.
Zertifizierungen: EN 455; AQL 1,5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge