Western Blotting-Marker, Amersham ECL™ DualVue™
Lieferant: GE HEALTHCARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
RPN810
RPN810EA 283 EUR InStock
RPN810
Western Blotting-Marker, Amersham ECL™ DualVue™
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Amersham ECL™ DualVue™ Western Blotting-Marker füllen zwei Schlüsselfunktionen aus. Erstens bestätigen die vorgefärbten Marker-Proteine den Proteintransfer und legen zusätzlich deutlich die Ausrichtung des Blots fest. Zweitens werden die rekombinanten markierten Proteine auf dem Film oder der CCD-Bildgebung in Verbindung mit dem Zielprotein von Interesse detektiert, wodurch eine hochpräzise Bestimmung der Molekularmasse des Zielproteins möglich ist. Die gekennzeichneten Marker werden leicht detektiert - mithilfe eines spezifischen Konjugats, das Kreuzkontaminationen zwischen Zielprotein und Markern verhindert.
  • Detektion von Proteinen sowohl auf Gel und Membran als auch auf Film
  • Vorgefärbte Marker zeigen die Effizienz des Proteintransfers zur Membran und die Ausrichtung des Blots an
  • Markierte rekombinante Proteinmarker ermöglichen eine präzise Berechnung des Molekulargewichts der Zielproteine
  • Das Produkt ist kompatibel mit allen HRP-Substraten und beiden PVDF- und Nitrocellulose-Membrantypen
Lieferumfang: Amersham ECL™ DualVue™ Western Blotting-Marker enthalten eine Mischung aus drei vorgefärbten farbigen Markern mit festgelegtem Molekulargewicht (von 15.000 bis 100.000) und sieben markierten rekombinanten Proteinen (Molekulargewicht von 15.000 bis 150.000). Jede Packung enthält ECL™ DualVue™-Marker (125 µl) und S-protein-HRP-Konjugat (50 µl), ausreichend für 25 Standard-Gelbeladungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge