Labormesser, PROFI-Serie
Lieferant: RSG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
181.086 192.031 192.033 192.036 192.053 180.532
RSGA181.086EA 29.9 EUR InStock
RSGA181.086 233-0141 233-0142 233-0143 233-0145 RSGA180.532
Labormesser, PROFI-Serie
Messer
Chrommolybdän-Vanadium-Stahlklinge, POM-Griff.
  • Geschmiedete, eisgehärtete und von Hand geschärfte Klingen sind extrem robust und scharf
  • Spülmaschinenfest
  • Verschiedene Klingen für unterschiedliche Anwendungen
Diese qualitativ hochwertigen geschmiedeten Messer sind ideal zum Schneiden von Folien, Schläuchen, Dämmplatten und anderen Materialien geeignet. Sie können auch für Lebensmittelanwendungen, Fleischinspektionen und zum Präparieren verwendet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge