Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Safranin O ≥85% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

S2255-100G S2255-25G
S2255-100GEA 269 EUR InStock
S2255-100G S2255-25G
Safranin O ≥85% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Safranin O


Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Dichte: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f29ccd4018b9465adf1fc92b9b655f20b34c695&vid=5f29ccd4018b9465adf1fc92b9b655f20b34c695&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge