Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Safranin O, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

S8884-100G S8884-25G
S8884-100GEA 396 EUR InStock
S8884-100G S8884-25G
Safranin O, Sigma-Aldrich®
Safranin O


Formel: C₂₀H₁₉ClN₄
Dichte: 1,447 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011759
CAS-Nummer: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dc0c31be4a55937a0b5a174dbed0c0bc902b4a8&vid=3dc0c31be4a55937a0b5a174dbed0c0bc902b4a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge