Mehrstufen-Probenehmer
Lieferant: Sampling Systems
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1210A-600 1210A-1000 1210A-1500 1210B-1000 1210K-1000 1210A-300 1210A-2000 1210K-1500 1210K-2000
SAMP1210A-600EA 1030 EUR InStock
SAMP1210A-600 SAMP1210A-1000 SAMP1210A-1500 SAMP1210B-1000 SAMP1210K-1000 SAMP1210A-300 SAMP1210A-2000 SAMP1210K-1500 SAMP1210K-2000
Mehrstufen-Probenehmer
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Diese Mehrstufen-Probenehmer haben eine robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl und eignen sich zur Probenentnahme von frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven Pulvern.
  • Mehrstufige Probenehmer
  • Querschnittstyp
  • Mit oder ohne Flaschenhalter
Für die Entnahme einer großvolumigen Querschnittsprobe aus einem Behälter.
Bestellinformation: Probenentnahmeflaschen (zur Verwendung mit dem Probenehmer mit Flaschenhalter) sowie Reinigungsbürsten können separat bestellt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge