Mikrospatel
Lieferant: Sampling Systems
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A106-20
SAMPA106-20EA 74.6 EUR InStock
SAMPA106-20
Mikrospatel
Spatel
Entwickelt für die Messung und Probenahme kleiner Pulvermengen.
  • Ideal für Oberflächenprobenentnahme und Ausgeben kleiner Mengen
  • Spaltenfrei und leicht zu reinigen
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Hochwertige Mikrospatel eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. zum Messen, Probenahme oder -ausgabe kleiner Mengen Pulver, Granulate und Cremes. Sie sind spaltfrei und daher leicht zu reinigen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge