Flaschen, Aluminium, mit manipulationssicherem Deckel
Lieferant: Sampling Systems
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A179-50 A179-100 A179-250 A179-500 A179-1000
SAMPA179-50EA 4.3 EUR InStock
SAMPA179-50 SAMPA179-100 SAMPA179-250 SAMPA179-500 SAMPA179-1000
Flaschen, Aluminium, mit manipulationssicherem Deckel
Flaschen Metallflaschen
Aluminiumflaschen erfreuen sich im allgemeinen Labor- und Produktionsbereich großer Beliebtheit.
  • Ideal zum Aufbewahren von Proben
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen
  • Zweiteiliges Dichtungssystem zur Gewährleistung der Wasserdichtigkeit
  • Schnelle Lieferung
Diese Aluminiumflaschen verfügen über ein intuitives Verschlusssystem, das sie wasserdicht macht und sich hervorragend zur Probenaufbewahrung eignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge