Edelstahltablett
Lieferant: Sampling Systems
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A236-500
SAMPA236-500EA 264 EUR InStock
SAMPA236-500
Edelstahltablett
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
Entwickelt für den anspruchsvollen Einsatz in pharmazeutischen, chemischen und Lebensmittelbetrieben.
  • Aus hochwertigem 316L-Edelstahl gefertigt
  • Spiegelpoliertes Finish und abgerundete Ecken für einfache Reinigung
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Tabletts aus 316L-Edelstahl eignen sich perfekt für den intensiven Einsatz in einer Reihe von Branchen, einschließlich Lebensmittel und Pharmazeutika. Designmerkmale gemäß den GMP-Richtlinien stellen sicher, dass sie sowohl einfach zu verwenden als auch zu reinigen sind.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge