Flaschen, Edelstahl
Lieferant: Sampling Systems
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A836-1000 A836-500 A836-250
SAMPA836-1000EA 517 EUR InStock
SAMPA836-1000 SAMPA836-500 SAMPA836-250
Flaschen, Edelstahl
Flaschen Metallflaschen
Edelstahlflaschen eignen sich ideal zum Aufbewahren und Transportieren von Pulvern und Flüssigkeiten. Die hochwertige, spaltfreie Verarbeitung macht diese Behälter ideal für die anspruchsvollsten Anwendungen.
  • Gehäuse und Deckel aus 316L-Edelstahl
  • Mehrzweckbehälter
  • Robuste Konstruktion
  • Alle Schweißnähte sind glatt geschliffen und poliert und eignen sich daher ideal für Industrien rund um die Hygiene
  • Ausgestattet mit einem auslaufsicheren 2-Zoll-Tri-Ferrule-Deckelsystem
Die Behälter sind standardmäßig mit einer abnehmbaren, leicht zu reinigenden Silikondichtung ausgestattet.
Zertifizierungen: Die Dichtung ist lebensmittelecht und erfüllt alle aktuellen FDA- und EG-Konformitätsstandards.
Lieferumfang: Lieferung mit Deckel, Silikondichtung (FDA-konform) und Klemmband.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge