Edelstahlflaschen mit Schraubverschluss
Lieferant: Sampling Systems
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
A846-500 A846-1000
SAMPA846-500EA 606 EUR InStock
SAMPA846-500 SAMPA846-1000
Edelstahlflaschen mit Schraubverschluss
Flaschen Metallflaschen
Stabile und langlebige Flaschen mit Schraubverschluss aus Edelstahl sind für die anspruchsvollsten Anwendungen konzipiert.
  • Aus hochwertigem 316L-Edelstahl gefertigt
  • Komplett mit Schraubverschluss
  • Spaltfrei und hochwertige Hochglanzpolitur
  • Ideal für die Lagerung von Pulvern und Flüssigkeiten
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Diese Flaschenserie eignet sich perfekt für die anspruchsvollsten Anwendungen zur Lagerung von Pulvern/Flüssigkeiten. Sie bestehen aus hochwertigem 316L-Edelstahl und werden komplett mit einem Schraubverschluss geliefert. Die spaltfreie, hochglanzpolierte Oberfläche sorgt dafür, dass sie extrem leicht zu reinigen sind.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge