FREEZER VIP ECO ULT 845 L -86 C 1 * 1 ST
Lieferant: Panasonic Biomedical
FREEZER VIP ECO ULT 845 L -86 C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
MDF-DU901VHL-PE Ultratiefkühlgerät Volumen: 845 Liter Kapazität: 672 Kryoboxen (5 cm hoch) Temperatureinstellbereich: -50 bis -90°C Temperaturregelbereich: -50 bis -86°C Controller: Mikroprozessor, nicht flüch- tiger Speicher Anzeige: LCD-Touchscreen 1 * 1 ST SANYMDF-DU901VHLPE 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: MDF-DU901VHLPE
Lokale Artikelnummer:: SANYMDF-DU901VHLPE
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder