ProfiLine OEM Wägezelle
Lieferant: Sartorius Balances
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
WZA224-N
SARBWZA224-NEA 8060 EUR InStock
SARBWZA224-N
ProfiLine OEM Wägezelle
Waagen
Die WZA-N-Serie ist der Nachfolger der bewährten WZA-Reihe. Der Schwerpunkt dieser Serie liegt auf Wägeauflösungen von nur 0,1 mg und Kapazitäten von bis zu 8200 g.
  • Ein monolithisches Wägesystem im IP 44-Edelstahlgehäuse
  • Elektronikbox aus Aluminium, alle Anschlüsse an der Vorderseite
  • Wägesystem mit Kraftkompensationstechnologie und einer Auflösung von 0,1 mg
  • Exzellente Wägetechnik gepaart mit einfacher Adaption
  • Verstellbarer Lastaufnehmer mit Überlastschutz, optionale Abhebesicherung
  • Möglichkeit zur Unterflurwägung
  • LEDs zur Steuerung von Strom und Datenübertragung
  • Schnelles Aufwärmen durch Trennung von Wägesystem und Elektronik
  • RS232C-Schnittstelle zur Konfiguration und Datenübertragung
Optionale PC-Software oder ein Display zur Verwaltung von Wägedaten und Konfiguration. Display kann im Betrieb ein- und ausgesteckt werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge