Kalibriergewichte, OIML, M1
Lieferant: Sartorius Balances
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
YCW355-AC-02 YCW325-AC-02 YCW315-AC-02 YCW315-AC-00 YCW325-AC-00 YCW625-AC-02 YCW625-AC-00 YCW355-AC-00 YCW615-AC-00 YCW555-AC-02 YCW555-AC-00 YCW615-AC-02 YCW715-AC-02 YCW715-AC-00 YCW655-AC-02 YCW655-AC-00 YCW425-AC-02 YCW425-AC-00 YCW455-AC-00 YCW415-AC-02 YCW415-AC-00 YCW525-AC-02 YCW525-AC-00 YCW515-AC-02 YCW515-AC-00 YCW455-AC-02
SARBYCW355-AC-02EA 78 EUR InStock
SARBYCW355-AC-02 SARBYCW325-AC-02 SARBYCW315-AC-02 SARBYCW315-AC-00 SARBYCW325-AC-00 SARBYCW625-AC-02 SARBYCW625-AC-00 SARBYCW355-AC-00 SARBYCW615-AC-00 SARBYCW555-AC-02 SARBYCW555-AC-00 SARBYCW615-AC-02 SARBYCW715-AC-02 SARBYCW715-AC-00 SARBYCW655-AC-02 SARBYCW655-AC-00 SARBYCW425-AC-02 SARBYCW425-AC-00 SARBYCW455-AC-00 SARBYCW415-AC-02 SARBYCW415-AC-00 SARBYCW525-AC-02 SARBYCW525-AC-00 SARBYCW515-AC-02 SARBYCW515-AC-00 SARBYCW455-AC-02
Kalibriergewichte, OIML, M1
Gewichte Kalibriergewichte
Die Gewichte bestehen aus poliertem Messing.
Lieferumfang: Werden in Kunststoffboxen mit Schraubverschluss geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge