Kassetten, Ultrafiltration, Sartocon® Slice
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3051467901E-SG 3051463901E-SG 3051465001E-SG 3051466801E-SG 3051443901E-SG 3051463901E-SW
512-0079EA 831 EUR InStock
512-0079 512-0075 512-0076 512-0078 SARP3051443901E-SG SARP3051463901E-SW
Kassetten, Ultrafiltration, Sartocon® Slice
Filter Tangentialfluß-Filtrationskassetten
Sartocon® Slice-Kassetten bestehen aus denselben Materialien und haben dieselbe Konstruktion und daher dieselbe Fließweglänge wie die Sartocon-Kassetten, die für die Produktion im größeren Maßstab verwendet werden. Die Skalierung nach oben und unten ist über den gesamten Anwendungsbereich hinweg, von der Zellgewinnung bis zur Proteinreinigung und -konzentration, vollkommen linear.
  • Hervorragende chemische Verträglichkeit und breiter pH-Bereich
  • Autoklavierbar oder Inline-dampfbeständig
  • Erhältlich mit Hydrosart®- oder PESU-Membranen
Hydrosart® Membran
Hydrosart®-Membranen sind stabilisierte Membranen auf Zellulosebasis, die für die biotechnologische und pharmazeutische Industrie optimiert wurden. Es handelt sich um ein stabiles Polymer mit einem breiten pH-Bereich. Hydrosart ist außerdem extrem hydrophil, wodurch es keine Proteinbindung aufweist, praktisch keine Fäulnis bildet und einen extrem hohen Durchfluss hat. Membranregeneration, -lagerung und -depyrogenisierung können durch Verwendung von NaOH auch bei erhöhten Temperaturen erreicht werden. Diese Eigenschaften machen Hydrosart® zu einer idealen Membran für biologische Anwendungen.
Polyethersulfon-Membran
PESU-Membranen (Polyethersulfon) sind Membranpolymere, die in der biotechnologischen und pharmazeutischen Industrie gut etabliert sind. Es handelt sich um ein stabiles Polymer mit einem breiten pH- und Temperaturbereich. Der breite Temperaturbereich ermöglicht es, die Membran entweder durch Dampf oder Autoklavieren zu sterilisieren. Membranregeneration, -lagerung und -depyrogenisierung können durch Verwendung von NaOH auch bei erhöhten Temperaturen erreicht werden. Aufgrund dieser Eigenschaften ist die PESU-Membran ideal für biotechnologische Anwendungen geeignet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge