Filterkapseln, Sartopore® 2
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5445307H7-SS-A 5445306G7-OO-A 5445307H7-SO-A 5445307H9-SO-A 5445307H8-SO-A 5445358K7-SO-A 5445307HS-HH-M 5441307H4G-OOB 5445307H8G-OOA 5445307H9-FF-A 5445307H7-FF-A 5445307H0-FF-V 5445307G7-FF-A
SARP5445307H7-SS-AEA 513 EUR InStock
SARP5445307H7-SS-A SARP5445306G7-OO-A SARP5445307H7-SO-A SARP5445307H9-SO-A SARP5445307H8-SO-A SARP5445358K7-SO-A SARP5445307HS-HH-M SARP5441307H4G-OOB SARP5445307H8G-OOA SARP5445307H9-FF-A SARP5445307H7-FF-A SARP5445307H0-FF-V SARP5445307G7-FF-A
Filterkapseln, Sartopore® 2
Filter Membranfilterkapseln
Gebrauchsfertige Einwegkapseln für die Sterilfiltration im Labormaßstab oder für Versuche zur Filtrierbarkeit im kleinen Maßstab.
  • Ideal für Scale-Up und Scale-Down
  • Kompatibel mit einem pH-Bereich von pH eins bis 14
  • Zu den typischen Anwendungen gehört die Sterilfiltration von Therapeutika, biologischen Flüssigkeiten, Injektionsmitteln, gereinigtem Wasser, Medien und Puffern
Hydrophiles PES-Membran, PP-Gehäuse.
Jedes einzelne Element wird vor der Freigabe durch einen Blasenpunkt- und Diffusionstest auf Unversehrtheit geprüft, um absolute Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge