Filterkartuschen, Sartovent® P
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5521607P32-B
SARP5521607P32-BEA 497 EUR InStock
SARP5521607P32-B
Filterkartuschen, Sartovent® P
Filter Filterkartuschen
Sartovent® ist der ideale Filter zur sterilen Belüftung von Tanks. Er wird vollständig aus PP hergestellt und verändert nicht die organoleptischen Eigenschaften des Produkts.
  • Hält Partikel und Mikroben, die Behälter mit Lebensmitteln kontaminieren können, effektiv zurück
  • Kann auf dem Tank montiert dampfsterilisiert oder separat autoklaviert werden
  • Versiegelung am Tank verhindert unberechtigte Entfernung
  • Reduziert Kosten, da er traditionelle Systeme mit Stahlgehäuse und Filterelementen überflüssig macht
  • Einlass- und Auslassöffnungen sind so konzipiert, dass ein optimaler Durchfluss gewährleistet wird
Der integrierte Spritzschutz verhindert das vorzeitige Verstopfen der Membran.
Ein-/Auslass: DN 25, DN 32, DN 40 Gewinde
Zertifizierungen: 1935/2004/EC-Standards.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge