Filterkartuschen, Sartoclean® GF
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5602504E1
SARP5602504E1EA 345 EUR InStock
SARP5602504E1
Filterkartuschen, Sartoclean® GF
Filter Filterkartuschen
Sartoclean®-Filterkartuschen sind Vorfilter auf Zelluloseacetat (CA)-Membranbasis. Diese Filter sind für den Schutz nachgeschalteter Geräte und Sartobran® CA-Endfilter optimiert.
  • Membran mit extrem geringer unspezifischer Bindung
  • Hohe Produktausbeute
  • Erhöhte Gesamtdurchsatzleistung
Die heterogene Doppelschicht wird durch eine Glasvliesschicht geschützt. Dadurch wird die Gesamtdurchsatzleistung der Membrandoppelschicht erhöht und dem Filtrationsprozess eine Adsorptionskomponente hinzugefügt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge