Filterkapseln, Sartoclean® GF MidiCaps
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5605304E9-OO-A
SARP5605304E9-OO-AEA 731 EUR InStock
SARP5605304E9-OO-A
Filterkapseln, Sartoclean® GF MidiCaps
Filter Membranfilterkapseln
Anschlussfertige Geräte enthalten eine mehrstufige Filterkombination zur effektiven und wirtschaftlichen Partikelentfernung.
  • Membran mit extrem geringer unspezifischer Bindung
  • Wirtschaftlicherer Prozessablauf
  • Erhöhte Gesamtdurchsatzleistung
Die heterogene Doppelschicht wird durch eine Glasvliesschicht geschützt. Dadurch wird die Gesamtdurchsatzleistung der Membrandoppelschicht erhöht und dem Filtrationsprozess eine Adsorptionskomponente hinzugefügt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge