Filterkartuschen, Sartoclean® CA
Lieferant: Sartorius
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
5622504E1
SARP5622504E1EA 320 EUR InStock
SARP5622504E1
Filterkartuschen, Sartoclean® CA
Filter Filterkartuschen
Diese Filter sind für die biopharmazeutische Industrie konzipiert, von der Partikelentfernung bis zur Reduzierung der biologischen Belastung. Sie bieten eine festgelegte Rückhalteleistung durch Größenausschluss.
  • Hohe Produktausbeute
  • Hohe mechanische Festigkeit und thermische Beständigkeit
  • Einfache Anpassung an unterschiedliche Prozessvolumina
Membran: Celluloseacetat; Stützen, Kern und Endkappen: PP; O-Ringe: Silikon (optional EPDM oder Fluorelastomer)
Filter werden zur Membranfiltration von Plasmafraktion, Impfstoffen, MAB, Diagnostika, gereinigten Proteinlösungen, biologischen Flüssigkeiten und konservierungsmittelhaltigen Lösungen verwendet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge