Blutentnahmesystem, S-Monovette® LH (flüssig)
Lieferant: SARSTEDT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01.1608.001 04.1939.001
SARS01.1608.001EA 166 EUR InStock
SARS01.1608.001 SARS04.1939.001
Blutentnahmesystem, S-Monovette® LH (flüssig)
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Dieses Blutentnahmesystem ermöglicht die hygienische und einfache Handhabung im geschlossenen System.
  • Minimale Patientenbelastung bei der Blutentnahme
  • Zeigt nachweislich sehr gute Vergleichswerte mit der Westergren-Methode
  • HD-PE-Kolben mit PS-Kolbenstange
  • Mit farbig bedrucktem Papieretikett
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge